Läs mer
Heidolph™ Indunstningsflaska
Produktkod. p-8014377 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10447821
Brand: Heidolph™ 5147100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med roterande förångare
Förångningsflaskor kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Indunstningsflaska
Volym (metrisk) 100 mL
Spänning 115/230 VAC