Läs mer
Heidolph™ Indunstningsflaska
Produktkod. 10545872 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
2000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10545872 2000 ml Varje
10251292 50 ml Varje
10629922 3000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10545872 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5147500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 SEK
    1513.40 SEK / Paket med 1
    Save 166.60 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
För användning med roterande förångare
Förångningsflaskor kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Typ Indunstningsflaska
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Volym (metrisk) 2000 ml