Läs mer
Heidolph™ Indunstningsflaska
Produktkod. 10629922 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
2000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10629922 3000 ml Varje
10251292 50 ml Varje
10545872 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10629922 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5147630000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
För användning med roterande förångare
Förångningsflaskor kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Typ Indunstningsflaska
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Volym (metrisk) 3000 ml