Läs mer
Heidolph™ Indunstningsflaska
Produktkod. p-7241853 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
50 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10251292
Brand: Heidolph™ 5147000000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med roterande förångare
Förångningsflaskor kommer med en standard NS 29/32 fogstorlek men finns även i NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Typ Indunstningsflaska
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Volym (metrisk) 50 mL