Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningsflaska med konisk slipad fog
Produktkod. 10509271
Change view
Kapacitet: 2000 ml
Produktkod.
10509271 Kapacitet: 2000 ml
1 options
Produktkod. 10509271 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03042973
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningsflaskor med koniska slipfogar kan användas för att tillverka lösningar eller för att hålla, innehålla, samla in eller mäta kemikalier och är tillverkade av hållbara DURAN™ glas.
  • Med mitthals och konisk led
  • Päronformad med inskriptionsetikett
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Hals stil Centrum
Diameter (metrisk) Yttre 158 mm