Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningsflaska med konisk slipad fog
Produktkod. 11816204
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11816204 500 mL
1 options
Produktkod. 11816204 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03042958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6455.00 SEK
    4122.35 SEK / Paket med 10
    Save 2332.65 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Särskilt för användning i roterande förångare. Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningskolvar med koniska malade fogar kan användas för att tillverka lösningar eller för att hålla, innehålla, samla in eller mäta kemikalier och tillverkas av slitstarkt DURAN™ glas.
  • Med mitthals och konisk led
  • Päronformad med inskriptionsetikett
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Hals stil Centrum