Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningsflaska med konisk slipad fog
Code produit 11826144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapacitet: 100 ml
Code produit
11826144 Kapacitet: 100 ml
1 options
Code produit 11826144 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03042937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3025.00 SEK
    1896.65 SEK / Paket med 10
    Save 1128.35 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningsflaskor med koniska slipfogar kan användas för att tillverka lösningar eller för att hålla, innehålla, samla in eller mäta kemikalier och är tillverkade av hållbara DURAN™ glas.
  • Med mitthals och konisk led
  • Päronformad med inskriptionsetikett
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Spécification
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Hals stil Centrum
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.