Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningsflaska med konisk slipad fog
Produktkod. 11886084
Change view
Kapacitet: 2000 ml
Produktkod.
11886084 Kapacitet: 2000 ml
1 options
Produktkod. 11886084 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03042973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12220.00 SEK
    6678.09 SEK / Paket med 10
    Save 5541.91 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ Avdunstningsflaskor med koniska slipfogar kan användas för att tillverka lösningar eller för att hålla, innehålla, samla in eller mäta kemikalier och är tillverkade av hållbara DURAN™ glas.
  • Med mitthals och konisk led
  • Päronformad med inskriptionsetikett
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Hals stil Centrum
Diameter (metrisk) Yttre 158 mm