Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Avdunstningsflaskor med konisk slipad fog
Standard konisk fogsida:
NS 14/23
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Especially for rotary evaporators
- With center neck and conical joint
- Pear-shaped
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Glass |
| Standard konisk fogsida | NS 29/32 |
| Volym (metrisk) | 250 mL |