Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Avdunstningsflaskor med konisk slipad fog
Produktkod. 11953381
Change view
Standard konisk fogsida:
NS 14/23
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fogsida Förpackningsstorlek
11953381 NS 14/23 -
11886104 NS 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11953381 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03041410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    1787.15 SEK / Paket med 10
    Save 367.85 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Speciellt för roterande förångare
  • Med mitthals och konisk led
  • Päronformad
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Material Duran Glas
Standard konisk fogsida NS 14/23
Volym (metrisk) 5 mL