Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Avdunstningsflaskor med konisk slipad fog
Produktkod. 11923391
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11923391 500 ml -
11933391 1000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11923391 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 03044058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 SEK
    1277.71 SEK / Paket med 1
    Save 167.29 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
DURAN™ indunstningskolv av glas med mycket transparent PUR-beläggning
  • Speciellt för roterande förångare
  • Med mitthals och konisk led
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Päronformad
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Material Duran Glas
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Material (Beläggning) PUR
Kvantitet 1
Form Päron
Volym (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) 101 mm