Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Avdunstningsflaskor med konisk slipad fog, med PUR-beläggning
Produktkod. 11903391
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
3 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
11903391 100 ml
15695585 250 ml
11943391 2 l
11953391 3 l
11993381 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11903391 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03044037
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Speciellt för roterande förångare
  • Med mitthals och konisk led
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Päronformad
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Material Duran Glas
Volym (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) 60 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.