Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Avdunstningsflaskor med konisk slipad fog, med PUR-beläggning
Beskrivning
- Speciellt för roterande förångare
- Med mitthals och konisk led
- Med mycket transparent PUR-beläggning
- Autoklaveringsbar
- Päronformad
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Glas |
| Volym (metrisk) | 2 l |
| Diameter (metrisk) | 158 mm |