Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Avdunstningsflaskor med konisk slipad fog, med PUR-beläggning
Produktkod. 11993381
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
3 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
11993381 50 ml
11903391 100 ml
15695585 250 ml
11943391 2 l
11953391 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11993381 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03044028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    797.54 SEK / Paket med 1
    Save 212.46 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Speciellt för roterande förångare
  • Med mitthals och konisk led
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Päronformad
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Material Duran Glas
Volym (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) 56 mm