Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Avdunstningsflaskor med konisk slipad fog, med PUR-beläggning
Produktkod. p-7222615
Volym (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
3 L
Produktkod. 11903391
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03044037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Speciellt för roterande förångare
  • Med mitthals och konisk led
  • Med mycket transparent PUR-beläggning
  • Autoklaveringsbar
  • Päronformad
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Material Duran Glas
Volym (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) 60 mm