Beskrivning
- Högpresterande kolvar för roterande förångare
- Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
- Hög kemisk resistens mot syror, baser och organiska ämnen
- Motståndskraftig mot termiska chocker och höga temperaturer kombinerat med låg termisk expansion
- Ständig övervakning av glasväggens tjockleksjämnhet
- Stor uppmärksamhet ägnas åt sfäriskheten hos roterande glasdelar
- Glasdelar avlastas vid 560 °C
- Finns i volymer från 50 ml till 3000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Avdunstningsflaska |
| Material (Beläggning) | P+G |
| Volym (metrisk) | 5000 ml |