missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Evatanepag
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 5 mg |
| CAS | 223488-57-1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.57 g/mol |
| Löslighet | DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.29 mM) |
| Synonym | CP-533536 free acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?