Läs mer
Evercool 190, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Evercool 190 |
| CAS | 926913-58-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H28 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]cyclohexanecarboxamide, Evercool G 190, FEMA 4549 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O/c1-13(2)16-8-7-14(3)12-17(16)18(21)20-11-9-15-6-4-5-10-19-15/h4-6,10,13-14,16-17H,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-,16+,17-/m1/s1 |
| LEDER | C(NCCC1=CC=CC=N1)(=O)[C@H]2[C@H]([C@@H](C)C)CC[C@@H](C)C2 |
| IUPAC-namn | (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)cyclohexane-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.428 |
| Visa mer |