Läs mer
A&D Weighing Kompakt balans i EK-i-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16621022
Kapacitet:
12,000 g
1200 g
200 g
2000 g
300 g
3000 g
400 g
4000 g
6000 g
Produktkod. 16621022
Brand: A&D Weighing EK6000i
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EK-i-seriens kompakta vågar har en kompakt robust design, pålitlig SG-vägningsteknik och mångsidiga enkla och tredubbla vägningsområden.
  • EC-typgodkänd (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
  • Standard RS-232C-gränssnitt
  • Stor LCD-display med bakgrundsbelysning
  • Kompakt design
  • GLP kompatibla
  • Överbelastningsskydd
  • Standard komparatorfunktion
  • Uppladdningsbart batteri som tillval
  • 9 Vägningsenheter plus räkning och procentläge
  • Räknefunktion med Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI)
  • Fullständig digital kalibrering med valfri användardefinierbar massinställning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C
Kapacitet 6000 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 1 g
Material ABS, rostfritt stål
Modell EK-6000i
Elektriska krav 110/240 V till adapter (9 V, 670 mA), Ni-MH batteri Pk. (alternativ)