Läs mer
A&D Weighing Kompakt balans i EK-i-serien
Kapacitet:
12,000 g
1200 g
200 g
2000 g
300 g
3000 g
400 g
4000 g
6000 g
Beskrivning
- EC-typgodkänd (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Standard RS-232C-gränssnitt
- Stor LCD-display med bakgrundsbelysning
- Kompakt design
- GLP kompatibla
- Överbelastningsskydd
- Standard komparatorfunktion
- Uppladdningsbart batteri som tillval
- 9 Vägningsenheter plus räkning och procentläge
- Räknefunktion med Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI)
- Fullständig digital kalibrering med valfri användardefinierbar massinställning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Anslutningstyp | RS-232 C |
| Kapacitet | 200 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.01 g |
| Material | ABS, rostfritt stål |
| Modell | EK-200i |
| Elektriska krav | 110/240 V till adapter (9 V, 670 mA), Ni-MH batteri Pk. (alternativ) |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido