Learn More
STEMCELL Technologies Everolimus
Description
- Everolimus is an inhibitor of the mammalian target of rapamycin (mTOR)
- It is a hydroxyethyl ether-substituted derivative of rapamycin with improved pharmacokinetic and pharmacodynamic properties
- It inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes by binding to FK506-binding protein (FKBP-12), which then binds to mTOR, leading to complex destabilization and blocked kinase function (Zeng et al.; Lebwohl et al.; Sedrani et al.; Huang & Houghton)
- Inhibits cell proliferation, metabolism, and angiogenesis in a variety of cancers using in vitro and in vivo models (Zhu et al.; Lane et al.; O'Reilly et al.; Lebwohl et al.)
- Acts as an immunosuppressive agent in the context of organ transplantation (Lebwohl et al.; Wullschleger et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 159351-69-6 |
| Synonym | RAD001; SDZ-RAD; Xience |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C53H83NO14 |
| Renhet | ≥95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?