Läs mer
Everolimus Isomer C (>60%, contains everolimus), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-42-O-(2-hydroxyethyl)-14-oxorapamycin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-34(3)50(59)53(62,68-40)52(61)54-23-15-14-18-41(54)51(60)67-45(36(5)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)35(4)27-38(7)48(58)49(65-10)47(57)37(6)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-37,39-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,38-27+/t32-,34-,35?,36-,37-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1 |
| Formel vikt | 957.5814 |