Läs mer
Everolimus
Beskrivning
Everolimus är en rapamycinanalog. Den används för att behandla vissa typer av njurcancer, bröstcancer och hjärntumör. Den förhindrar transplantationsavstötning genom att minska immunsystemets aktivitet. Den fungerar också som en Kinasinhibitor. Den används vid behandling av subependymal jättecellastrocytom (SEGA; en typ av hjärntumör) hos vuxna och barn från 1 år och uppåt som har TSC.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Everolimus |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Merck Index | 14,3907 |
| Löslighetsinformation | Soluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform; Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 958.22 |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning