Läs mer
Vileda Professional™ EvoControl™ Kontrollerade miljöer 200 Tyg
Produktkod. 17892466
Change view
Mått (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
17892466 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
1 options
Produktkod. 17892466 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 142855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30085.00 SEK
    25987.66 SEK / Paket med 3000
    Save 4097.34 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
EvoControl™ bygger på Evolon™ , en patenterad, helt integrerad produktionsprocess. EvoControl™ är en nästa generations mikrofiberduk tillverkad av ändlösa mikrofibrer som mäter 0,15 dtex (10 gånger finare än vanliga polyestermikrofibrer).
  • Unikt tyg kombinerar mycket goda textila och mekaniska egenskaper
  • Torka enkelt av spill och ta bort partiklar från en yta med en duk
  • Testad av ett oberoende institut som bevisar bakterieborttagning från ytor, utan användning av desinfektionsmedel
  • Tillverkad av unik och patenterad Evolon™ mikrofibermaterial
  • Spara tid, budget och ergonomisk stress
  • Fördela desinfektionsmedel jämnt, balansen mellan vätskeupptagningsförmåga och släppning till ytan är idealisk för att applicera en film av vätska på ytan i renrumsområden
  • Utvecklad och designad för att hålla rätt mängd vätska, fördela den lätt och jämnt på ytan och därigenom uppnå önskade och kritiska kontakttider
Specifikationer
Produkttyp Absorberande tork
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 31 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 31 cm
Material Polyester mikrofiber
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)