Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Evodiamin
Beskrivning
En vanilloidreceptoragonist som inducerar apoptos i leukemi U937-celler
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 250 mg |
| Beskrivning | Offwhite till blekgul |
| Innehåll och lagring | -30 °C till -10 °C |
| Formatera | Solid |
| För användning med (applikation) | En vanilloidreceptoragonist som inducerar apoptos i leukemi U937-celler |
| Formel vikt | 303.40 |
| Produkttyp | Evodiamin |
| Form | Fast |
RUO– Endast forskningsanvändning