Läs mer
MedChemExpress Evodiamine
Produktkod. 16444757
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16444757 50 mg
1 options
Produktkod. 16444757 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0114
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Evodiamine is an alkaloid isolated from the fruit of Evodia rutaecarpa Bentham with diverse biological activities including anti-inflammatory, anti-obesity, and antitumor.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 303.36 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 518-17-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.59%
Löslighet DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine