Läs mer
MedChemExpress Evodiamine
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.36 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 518-17-2 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 99.59% |
| Löslighet | DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine |
| Kvantitet | 200 mg |