Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Evodiamin, 98 %
Produktkod. 15555276 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15555276 1 g 1g
15565276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15555276 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 457890010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 518-17-2 | C19H17N3O | 303.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-17-2
Molekylformel C19H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 303.37
MDL-nummer MFCD06407824
InChI-nyckel TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Synonym evodiamine, +-evodiamine, unii-c01825bvnl, evodiamine, evodia rutaecarpa, d-evodiamine, evodiamine, +, s-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, pubchem18244, indolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, 13bs, 13bs-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one
PubChem CID 442088
ChEBI CHEBI:4948
IUPAC-namn (1S)-21-metyl-3,13,21-triazapentacyklo[11.8.0.02,110.04,9.015,20]henicosa-2(10),4,6,8,15,17,19-heptaen-14-on
LEDER CN1[C@H]2N(CCC3=C2NC2=CC=CC=C32)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Evodiamine
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 303.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.