Läs mer
Evodiamine, TRC
Produktkod. 30375359
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30375359 100 mg
1 options
Produktkod. 30375359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE945480100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Evodiamine
CAS 518-17-2
Molekylformel C19 H17 N3 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (13bS)-, Evodiamine (6CI,7CI,8CI), Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (S)-, (13bS)-8,13,13b,14-Tetrahydro-14-methylindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, (+)-Evodiamine, Evodiamine, (+)-, d-Evodiamine
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
LEDER CN1[C@H]2N(CCc3c2[nH]c4ccccc34)C(=O)c5ccccc15
Molekylvikt (g/mol) 303.36
Formel vikt 303.1372