Läs mer
HALYARD™ EVOLUTION™ 4 Standard kirurgisk rock
Produktkod. 17858377 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
Liten
Stor, X-lång
X-large
X-stor, X-lång
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Sterilitet
17858377 Betydande Icke-steril
17898577 Stor, X-lång Icke-steril
17808587 X-large Icke-steril
17818587 X-stor, X-lång Icke-steril
30274653 Liten Sterila
30274729 Betydande Sterila
30274779 Stor, X-lång Sterila
30274719 X-large Sterila
30274683 X-stor, X-lång Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17858377 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer 79970
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
EVOLUTION™ 4 mjuka engångsrockar använder HALYARDs™ andningsbara SMS tyg, vilket ger rätt balans mellan komfort och skydd under ingrepp med låg till måttlig vätskekontakt.
  • Idealiska för kortare, minimalt invasiva ingrepp erbjuder EVOLUTION™ 4 Standard Surgical Gowns flera fördelar:
  • Gul krage: Lätt att identifiera en standard framträdandeklänning
  • HALYARD™ Andningsbart SMS tyg: Maximerar luftflödet för sval komfort
  • Mjukt, lätt och andningsbart tyg, behandlat för alkoholavvisande och statisk avledning: Håller personalen skyddad men ändå sval och bekväm
  • Låg linning: hjälper till att minska risken för sårkontaminering och infektion
  • Uppfyller standardprestandanivån enligt EN13795-1:2019
  • Raglanärmar för extra komfort och fri rörelse
  • Tillgängliga sterila och icke-sterila
  • Steril klänning packad individuellt och med 2 handdukar för extra bekvämlighet
  • Icke-sterila klänningar packade i en säck för att minska förpackningen
Specifikationer
Storlek Betydande
Kön Unisex
Längd (engelska) 123 cm
Längd (metrisk) 123 cm
Antal fickor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 72 cm
Bredd (metrisk) 72 cm
Produkttyp Operationsrock
Material SMS
Färg Blått
Förslutningstyp Krok och ögla med midjeband
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Stickning
Latexfri Ja
Ärmstil Raglan-ärm
Certifikat och efterlevnad Förordning (EU) 2017/745 Klass I, EN 13795
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal per förpackning 40