Beskrivning
- Idealiska för kortare, minimalt invasiva ingrepp erbjuder EVOLUTION™ 4 Standard Surgical Gowns flera fördelar:
- Gul krage: Lätt att identifiera en standard framträdandeklänning
- HALYARD™ Andningsbart SMS tyg: Maximerar luftflödet för sval komfort
- Mjukt, lätt och andningsbart tyg, behandlat för alkoholavvisande och statisk avledning: Håller personalen skyddad men ändå sval och bekväm
- Låg linning: hjälper till att minska risken för sårkontaminering och infektion
- Uppfyller standardprestandanivån enligt EN13795-1:2019
- Raglanärmar för extra komfort och fri rörelse
- Tillgängliga sterila och icke-sterila
- Steril klänning packad individuellt och med 2 handdukar för extra bekvämlighet
- Icke-sterila klänningar packade i en säck för att minska förpackningen
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Stor, X-lång |
| Kön | Unisex |
| Längd (engelska) | 145 cm |
| Längd (metrisk) | 145 cm |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Bredd (engelska) | 72 cm |
| Bredd (metrisk) | 72 cm |
| Produkttyp | Operationsrock |
| Material | SMS |
| Färg | Blått |
| Visa mer |