Läs mer
Univet™ Evolution engångssikten och rampaket
Produktkod. 17981712
Change view
Linsmaterial:
Polyester
Produktkod. Linsmaterial
17981712 Polyester
1 options
Produktkod. 17981712 Leverantör Univet™ Leverantörsnummer MDU7003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.62 SEK
    242.03 SEK / Paket med 1
    Save 46.59 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Evolution-modellen är utrustad med mycket lätta ramar i olika färger och med vikbara skalmar för att göra det möjligt att stoppa produkten i fickan efter att ha tagit bort engångsvisiret med anti-dimbeläggning.
  • Innehåller 10 kit för totalt 50 sikten och 10 ramar
  • Varje kit består av 5 utbytbara engångssikten och 1 färgad ram
  • Vikbar
  • Anti-dim och engångslins
  • Utbytbart visir
  • Ultralätt vikt
  • 5 färgglada ramar
Specifikationer
Form Oval
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Ögonsköld
Antal per förpackning 10 kit/förs.
Material Polyester
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polyester
Rammaterial Plast
UV-skydd Hold (Håll)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras