Läs mer
Safety First Aid Evolution HypaSoothe bränningskit, stort
Produktkod. 31759410
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
31759410 Sterila
1 options
Produktkod. 31759410 Leverantör Safety First Aid Leverantörsnummer K575
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kitet är ett specialiserat första hjälpen-kit som är särskilt utformat för behandling av mindre brännskador. Det innehåller snabbverkande, snabblindringsförband och geler för att stoppa brännskadan och lindra skadorna.
  • Alla kit innehåller HypaSoothe brännförband som är sterila gelimpregnerade förband.
  • Gelindränkta brännskadeförband hjälper till att förhindra kontaminering.
  • För användning vid förbränningar av första och andra graden.
  • Kyler brännskadan och lindrar smärtan, förkylning behövs inte (enligt BS 8599-standarden).
  • Evolution HypaSoothe Burns-kitet, stort, innehåller:
    • 1x Första hjälpen-informationsblad
    • 2x HypaSoothe brännförband, 10 x 10 cm
    • 2x HypaSoothe brännskada, 20 x 20 cm
    • 9x HypaSoothe bränngelpåsar, 6 g
    • 12x HypaBand-säkerhetsnålar
    • 4x HypaBand-konforma bandage
    • 1x Snips Clothing Cutters, 15 cm
    • 4x HypaTouch engångshandskar (par)
Spezifikation
Produkttyp Första hjälpen kit
Material Plast
Sterilitet Sterila
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.