Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution ISA-200 Integrerande sfärrelaterade & tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lös dina svåraste provmätningsproblem med Thermo Scientific Evolution™ ISA-220 Integrating Sphere. Detta mycket effektiva tillbehör mäter spridning av fasta ämnen genom reflektans och spridningslösningar genom transmittans. Tillverkad av Spectralon™ , kvalitetsstandarden för diffusa reflekterande beläggningar, levererar denna integrerade sfär med en diameter på 60 mm mätprestanda till 2A (1%T eller 1%R) och mer, matchar eller överskrider mätområdet för större sfärer som kostar mycket mer. Eldfasta fasta ämnen, filmer och genomskinliga fasta ämnen kan mätas direkt med hjälp av standardklämmor. För användning med Thermo Scientific Evolution One Plus UV-Vis spektrofotometrar .
Se beställningstabellen nedan för det katalognummer som är specifikt för dina behov.
Mätning av spridningslösningar
Lösningar med suspenderade partiklar, även partiklar som är för små för att se med blotta ögat, kommer att sprida ljus på alla våglängder utöver eventuell elektronisk absorbans som är förknippad med arten i lösningen som du vill analysera. Denna spridning dämpar strålen, så den uppmätta transmittansen är lägre (absorbansen är högre) än“ sann” värde för analyten. I ett konventionellt kyvettexperiment når det mesta av ljuset som sprids bort från strålens axel inte detektorn. Med en integrerande sfär direkt bakom provet kommer nästan allt framåtspritt ljus in i sfären där fotonerna studsar runt tills de träffar detektorn och mäts som transmitterat ljus. Med ISA-220-integreringssfären blir dina mätningar av spridningslösningar mer exakta, mer reproducerbara och mycket mindre beroende av fördelningen av partikelstorlekar i lösningen än de skulle vara i ett enkelt kyvettexperiment.
Mätning av spridning av fasta ämnen
Hur mycket ljus av en viss våglängd passerar genom din behållarvägg? Hur effektiv är din UV-absorberande beläggning eller tillsats? Om du mäter ett spridande fast ämne utan en integrerande sfär, mäter du bara de fotoner som passerar genom materialet och stannar på axeln. Resultatet är att du får en artificiellt låg avläsning av den totala transmittansen. För mycket spridda containerväggar kan felet vara så stort som 1000x! Välj ISA-220 för att mäta hur mycket ljus som verkligen passerar genom ditt material.
Eldfasta fasta ämnen
Om ditt material är ett monolitiskt fast material är det enda sättet att mäta dess elektroniska absorptionsegenskaper att reflektera fotoner från det. I ett sådant fall är en integrerande sfär det enda alternativet. Ljus som reflekteras i alla vinklar fångas upp och mäts av sfären. Thermo Scientific™ INSIGHT™ programvaran för Thermo Scientific ™ Evolution™ 220 kan mäta direkt i Kubelka-Munk-enheter för att förenkla dina studier av elektronisk struktur. Om du behöver mäta färgen på ett föremål kan du göra detta också. Skanna den helt enkelt över lämpligt område för färgskalan efter eget val och använd vår Thermo Scientific™VISIONlite™ ColorCalc programvara för att beräkna de färgparametrar du behöver.
Pulver
Välj ISA-220 pulvercellshållare och du behöver bara 0,5 cc material för att göra din mätning. Pulvercellshållaren levereras med en referenscell fylld med en Spectralon plugg och en provcell där en fjäder- och kolvdesign noggrant komprimerar ditt finmalda prov för noggrann mätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Detektortyp | Kiselfotodiod |
| Typ | Kalibrerad diffus reflektans STD |
| För användning med (utrustning) | Evolution One Plus spektrofotometrar |
| Material | Spectralon™ |