Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Peltier termostattillbehör
Produktkod. 15173416 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Typ:
8-cells Peltier-system
Encells Peltier-system
Inkluderar:
PCCU1 Peltier kontroll- och kylenhet
Peltier termostaterad 8-cellshållare provfack insats Smart
linjär 8-cellshållare bas Alla
nödvändiga slangar, kablar och kontakter
PCCU1 Peltier kontroll- och kylenhet
Peltier termostaterad encellshållare provfack insats Alla nödvändiga
slangar, kablar och kontakter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15173416
Brand: Thermo Scientific™ 699131200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå överlägsen prestanda vid temperaturkontroll och provomrörning för många UV-synliga analysmetoder.
Thermo Scientific™ Peltier Tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ En, Evolution™ One Plus och Evolution™ Pro UV-Vis spektrofotometrar ger termostatering och rampning med exakt temperaturkontroll vilket är viktigt för många UV-synliga analysmetoder. Dessa tillbehör överträffar traditionella värmare/kylaggregat, erbjuder termostatering och rampning med exakt temperaturkontroll mellan 0° C och 110° C. Lägg till överlägsen prestanda med kompakt integrerad design, enkel installation och snabb, exakt temperaturkontroll.
Exakt termostatering
Återcirkulerande vatten ger en effektiv kylfläns för att tillåta Peltier-elementet att värma eller kyla blocket över ett brett temperaturområde. Encellshållaren kan nå så lågt som 0° C och så hög på 110° C. 8-cellshållaren kan kylas till 5° C och värms till 100° C. Till skillnad från termostatering med ett traditionellt recirkulerande vattenbad där en stor volym vätska måste värmas eller kylas, innebär uppvärmning eller kylning av cellhållaren med Peltier-effekten snabbare och mer exakt temperaturkontroll.
Temperaturrampning
Thermo Scientific™ INSIGHT™ Programvaran tar kontroll över PCCU1 och låter dig implementera programmerad temperaturrampning med flera ramp- och hållcykler. Lägg till ett termoelement och ett termoelementnav och du kan övervaka den exakta temperaturen i varje cell när du utför uppvärmnings- och kylcykler för att studera
  • DNA-denaturering och -renaturering eller andra komplexa temperaturprogrammerade experiment med INSIGHT 2 Bio programvara.
  • Maximala ramp- och hållcykler per experiment 20
  • Maximal ramphastighet 20° C per minut
  • Minsta ramphastighet 0,4° C per minut
Peltier-tillbehör för Evolution 200-serien och 300 UV-Vis-spektrofotometrar använder cirkulerande vatten som en värmekälla för uppvärmning och en kylfläns för kylning. PCCU1-styrenheten tillhandahåller flödet eller recirkulerande vatten och använder sin egen värmeväxlare för att hålla vattnet nära rumstemperatur. Omrörningskontroll för antingen en- eller 8-cells Peltier-cellhållare tillhandahålls när du placerar en mikroomrörarstav inuti kyvetten. Åtkomsttemperaturer från 0 °C till 110 °C med termostatering med fast temperatur från styrenheten och med rampning styrd av INSIGHT-mjukvaran på Evolution 200-seriens UV-Vis-spektrofotometrar.
Datorstyrning och övervakning av blocktemperaturen är möjlig med INSIGHT Software för Thermo Scientific Evolution ™ 201, 220 och 260 Bio UV-Vis spektrofotometrar. Detta inkluderar temperaturrampning, variabel temperaturkinetik och DNA-smältningsapplikationer med INSIGHT som tillval Bio programvara.
Med Evolution 300 UV-Vis spektrofotometer uppnås termostatering med gränssnittet på PCCU1-styrenheten. Temperaturrampning stöds inte.
Välj ett av våra temperatursondsalternativ för att övervaka temperaturen inuti en enskild cell på valfri Evolution Spectrophotometer eller upp till 8-celler med hjälp av INSIGHT Software på Evolution 200 Series UV-Vis Spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 8-cells Peltier-system för evolutionspektrofotometrar
Typ 8-cells Peltier-system
För användning med (utrustning) Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Inkluderar PCCU1 Peltier kontroll- och kylenhet
Peltier termostaterad 8-cellshållare provfack insats Smart
linjär 8-cellshållare bas Alla
nödvändiga slangar, kablar och kontakter
Mätområde Ramphastighet: 0,4-20° C
Temperaturprecision 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 100 °C