Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Peltier termostattillbehör
Produktkod. 15373519 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Evolution One/One Plus/Pro
Evolutionsspektrofotometrar
Typ:
8-cells Peltier-system
Encelligt Peltier-system
Encells Peltier-system
Inkluderar:
Peltier-cellinnehavare, Koolance
Peltier-kylenhet, 1-Sample
Peltier-kylenhet, 8-Sample
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Inkluderar Förpackningsstorlek
15373519 Evolutionsspektrofotometrar Encells Peltier-system Peltier-kylenhet, 1-Sample Varje
15173416 Evolutionsspektrofotometrar 8-cells Peltier-system Peltier-kylenhet, 8-Sample Varje
18848903 Evolution One/One Plus/Pro Encelligt Peltier-system Peltier-cellinnehavare, Koolance -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15373519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 699131100
Beräknad leverans: 05-01-2027
Uppnå överlägsen prestanda vid temperaturkontroll och provomrörning för många UV-synliga analysmetoder.
Thermo Scientific™ Peltier Tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ En, Evolution™ One Plus och Evolution™ Pro UV-Vis spektrofotometrar ger termostatering och rampning med exakt temperaturkontroll vilket är viktigt för många UV-synliga analysmetoder. Dessa tillbehör överträffar traditionella värmare/kylaggregat, erbjuder termostatering och rampning med exakt temperaturkontroll mellan 0° C och 110° C. Lägg till överlägsen prestanda med kompakt integrerad design, enkel installation och snabb, exakt temperaturkontroll.
Exakt termostatering
Återcirkulerande vatten ger en effektiv kylfläns för att tillåta Peltier-elementet att värma eller kyla blocket över ett brett temperaturområde. Encellshållaren kan nå så lågt som 0° C och så hög på 110° C. 8-cellshållaren kan kylas till 5° C och värms till 100° C. Till skillnad från termostatering med ett traditionellt recirkulerande vattenbad där en stor volym vätska måste värmas eller kylas, innebär uppvärmning eller kylning av cellhållaren med Peltier-effekten snabbare och mer exakt temperaturkontroll.
Temperaturrampning
Thermo Scientific™ INSIGHT™ Programvaran tar kontroll över PCCU1 och låter dig implementera programmerad temperaturrampning med flera ramp- och hållcykler. Lägg till ett termoelement och ett termoelementnav och du kan övervaka den exakta temperaturen i varje cell när du utför uppvärmnings- och kylcykler för att studera
  • DNA-denaturering och -renaturering eller andra komplexa temperaturprogrammerade experiment med INSIGHT 2 Bio programvara.
  • Maximala ramp- och hållcykler per experiment 20
  • Maximal ramphastighet 20° C per minut
  • Minsta ramphastighet 0,4° C per minut
Peltier-tillbehör för Evolution 200-serien och 300 UV-Vis-spektrofotometrar använder cirkulerande vatten som en värmekälla för uppvärmning och en kylfläns för kylning. PCCU1-styrenheten tillhandahåller flödet eller recirkulerande vatten och använder sin egen värmeväxlare för att hålla vattnet nära rumstemperatur. Omrörningskontroll för antingen en- eller 8-cells Peltier-cellhållare tillhandahålls när du placerar en mikroomrörarstav inuti kyvetten. Åtkomsttemperaturer från 0° till 110 °C med fast temperatur termostatering från styrenheten, och med rampning styrd av INSIGHT mjukvara på Evolution 200 Series UV-Vis spektrofotometrar.
Datorstyrning och övervakning av blocktemperaturen är möjlig med INSIGHT Software för Thermo Scientific Evolution ™ 201, 220 och 260 Bio UV-Vis spektrofotometrar. Detta inkluderar temperaturrampning, variabel temperaturkinetik och DNA-smältningsapplikationer med INSIGHT som tillval Bio programvara.
Med Evolution 300 UV-Vis spektrofotometer uppnås termostatering med gränssnittet på PCCU1-styrenheten. Temperaturrampning stöds inte.
Välj ett av våra temperatursondsalternativ för att övervaka temperaturen inuti en enskild cell på valfri Evolution Spectrophotometer eller upp till 8-celler med hjälp av INSIGHT Software på Evolution 200 Series UV-Vis Spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Single Cell Peltier System för Evolution Spektrofotometrar
Typ Encells Peltier-system
För användning med (utrustning) Evolutionsspektrofotometrar
Inkluderar Peltier-kylenhet, 1-Sample
Uppmätt temperatur Ramphastighet: 0,4-20° C
Temperaturprecision 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 110 °C