Beskrivning
Thermo Scientific™ Peltier Tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ En, Evolution™ One Plus och Evolution™ Pro UV-Vis spektrofotometrar ger termostatering och rampning med exakt temperaturkontroll vilket är viktigt för många UV-synliga analysmetoder. Dessa tillbehör överträffar traditionella värmare/kylaggregat, erbjuder termostatering och rampning med exakt temperaturkontroll mellan 0° C och 110° C. Lägg till överlägsen prestanda med kompakt integrerad design, enkel installation och snabb, exakt temperaturkontroll.
Exakt termostatering
Peltier-tillbehör till Evolution UV-Visible Spectrophotometrar använder recirkulerande vatten som en effektiv värmesänka för att låta Peltier-elementet värma eller kyla blocket över ett brett temperaturområde. Encellhållaren kan nå så lågt som 0 °C och så högt som 110 °C. Thermo Scientific erbjuder 3 Peltier-alternativ för att täcka många möjliga användningsområden, inklusive en flercellsenhet. Omrörningskontroll för encellhållarna ges när du placerar en mikro-omrörningsstång inuti cuvetten. Till skillnad från termostatering med ett traditionellt recirkulerande vattenbad där en stor mängd vätska måste värmas eller kylas, innebär uppvärmning eller kylning av cellhållaren med Peltiereffekten snabbare och mer exakt temperaturkontroll. Välj mellan vatten eller kemisk kylvätska för att bäst passa dina behov.
Temperaturökning
Thermo Scientific INSIGHT Pro Software låter dig kontrollera och övervaka blocktemperaturen på Peltier-enheten och låter dig implementera programmerad temperaturökning med flera ramp- och hållcykler samt variabel temperaturkinetik. Lägg till en temperatursondnav och prober, så kan du övervaka den exakta temperaturen i varje cell när du utför värme- och kylcykler. Insight Pro-programvaran inkluderar också förinställda metoder som kan användas för att studera DNA-denaturering och renaturering eller andra komplexa temperaturprogrammerade experiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Encellig Peltier-enhet för evolutionsspektrofotometrar |
| Typ | Encelligt Peltier-system |
| För användning med (utrustning) | Evolution One/One Plus/Pro |
| Inkluderar | Peltier-cellinnehavare, Koolance |
| Mätområde | Upptrappningshastighet: 0,01–10 °C |
| Temperaturprecision | 0,02 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 110 °C |