Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tillbehör
Produktkod. 15626618 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
CETAC ASX-280 Autosampler; 2-rackssystem
CETAC ASX-560 Autosampler; 4-rackssystem
Evolution One/One Plus-åtkomst.
Hellma slangar, skruvkopplingar
Kemikaliebeständig. Slangar för pumpar
Kemisk silikonpump slang
Kvartsflödescell, 10 mm flödesväg
Syrabeständig pumpslangsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15626618
Brand: Thermo Scientific™ 840238500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få ut det mesta av din Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometer med ett brett urval av Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tillbehör.
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometrar är lättanvända provtagningstillbehör med en pålitlig flervals peristaltisk pump. När Smart Sipper är installerad visas alla sipper-kontroller automatiskt i programvaran. Metoder kan automatiseras så att prover mäts automatiskt efter att de har dricks. Smart Sipper Accessories funktionslägen för att returnera provet till originalbehållaren, skicka provet till avfall eller köra kontinuerligt.
  • Helt integrerad drift med Thermo ™ Vetenskaplig™ INSIKT och Thermo Scientific ™ VISION™ mjukvarumetoder. Prover kan drickas följt av automatisk mätning och retur av provet eller pumpning till avfall.
  • Automatisk igenkänning av programvara, smart justering och serienummerrapportering
  • Kan hantera provvolymer från 200 μL till 9,999 ml och en helt anpassningsbar klunkvolym och luftgap
  • Mjukvaruassisterad kalibreringsrutin för att förenkla processen med att byta slang och metoder
  • Sippers stödjer celler med 10 mm banlängd och celler med kortare banlängd med användning av en lämplig distans. Celler med längre väglängd stöds inte.
  • Specialiserade slangpaket tillgängliga för
    • mild kemikalieanvändning (silikonslang)
    • syrafast (c-flex)
    • biokompatibel (Chemdurance Bio )
    • kemikaliebeständig (Viton )
  • Ersättande flödescellanslutningspaket för båda Starna och Hellma tillgängliga celler
Beställningsvarningar:
När du använder Smart Sipper-tillbehöret i en reglerad miljö eller kvalitetskontrollmiljö, dra nytta av vår unika fullsystemkvalifikation för att säkerställa överensstämmelse med instrumentet och tillbehöret som en komplett enhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hellma slangar, skruvkopplingar
För användning med (utrustning) Evolution Smart Sippers