Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometrar är lättanvända provtagningstillbehör med en pålitlig flervals peristaltisk pump. När Smart Sipper är installerad visas alla sipper-kontroller automatiskt i programvaran. Metoder kan automatiseras så att prover mäts automatiskt efter att de har dricks. Smart Sipper Accessories funktionslägen för att returnera provet till originalbehållaren, skicka provet till avfall eller köra kontinuerligt.
- Helt integrerad drift med Thermo ™ Vetenskaplig™ INSIKT och Thermo Scientific ™ VISION™ mjukvarumetoder. Prover kan drickas följt av automatisk mätning och retur av provet eller pumpning till avfall.
- Automatisk igenkänning av programvara, smart justering och serienummerrapportering
- Kan hantera provvolymer från 200 μL till 9,999 ml och en helt anpassningsbar klunkvolym och luftgap
- Mjukvaruassisterad kalibreringsrutin för att förenkla processen med att byta slang och metoder
- Sippers stödjer celler med 10 mm banlängd och celler med kortare banlängd med användning av en lämplig distans. Celler med längre väglängd stöds inte.
- Specialiserade slangpaket tillgängliga för
- mild kemikalieanvändning (silikonslang)
- syrafast (c-flex)
- biokompatibel (Chemdurance Bio )
- kemikaliebeständig (Viton )
- Ersättande flödescellanslutningspaket för båda Starna och Hellma tillgängliga celler
Beställningsvarningar:
När du använder Smart Sipper-tillbehöret i en reglerad miljö eller kvalitetskontrollmiljö, dra nytta av vår unika fullsystemkvalifikation för att säkerställa överensstämmelse med instrumentet och tillbehöret som en komplett enhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kemisk silikonpump slang |
| För användning med (utrustning) | Evolution Smart Sippers |