Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometrar är lättanvända provtagningstillbehör med en pålitlig flervals peristaltisk pump. När Smart Sipper är installerad visas alla sipper-kontroller automatiskt i programvaran. Metoder kan automatiseras så att prover mäts automatiskt efter att de har dricks. Smart Sipper Accessories funktionslägen för att returnera provet till originalbehållaren, skicka provet till avfall eller köra kontinuerligt.
- Helt integrerad drift med Thermo Scientific™ INSIGHT™ programvara på alla Evolution spektrofotometrar. Stöds av Thermo Scientific™ VISION lite™ programvara på Evolution 200. Prover kan drickas följt av automatisk mätning och retur av provet eller pumpning till avfall.
- Automatisk igenkänning av programvara, smart justering och serienummerrapportering.
- Kan hantera provvolymer från 200μ L till 9 999 ml och en helt anpassningsbar klunkvolym och luftgap.
- Mjukvaruassisterad kalibreringsrutin för att förenkla processen med att byta slang och metoder.
- Sippers stödjer celler med 10 mm banlängd och celler med kortare banlängd i standardcellhållaren med användning av en lämplig distans. Byt in en långvägscellhållare för att stödja flödesceller upp till 100 mm banlängd.
- Specialiserade slangpaket tillgängliga för:
- mild kemikalieanvändning (silikonslang)
- syrafast (c-flex)
- biokompatibel (Chemdurance Bio )
- kemikaliebeständig (Viton )
- Ersättande flödescellanslutningspaket för båda Starna och Hellma tillgängliga celler.
Beställningsvarningar: När du använder Smart Sipper-tillbehöret i en reglerad miljö eller kvalitetskontrollmiljö, dra nytta av vår unika kvalificering för hela systemet för att säkerställa att instrumentet och tillbehöret överensstämmer med som en komplett enhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Konfigurationsdetaljer | Vänligen kontakta din lokala Thermo Fisher Scientific försäljningsrepresentant för hjälp med att konfigurera autosamplersystem. |
| Typ | CETAC ASX-560 Autosampler; 4-rackssystem |
| För användning med (utrustning) | Evolution Smart Sippers |