Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tillbehör
Produktkod. p-6266148 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
CETAC ASX-280 Autosampler; 2-rackssystem
CETAC ASX-560 Autosampler; 4-rackssystem
Evolution One/One Plus-åtkomst.
Hellma slangar, skruvkopplingar
Kemikaliebeständig. Slangar för pumpar
Kemisk silikonpump slang
Kvartsflödescell, 10 mm flödesväg
Syrabeständig pumpslangsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16641994
Brand: Thermo Scientific™ 840295900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få ut det mesta av din Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometer med ett brett urval av Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tillbehör.
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometrar är lättanvända provtagningstillbehör med en pålitlig flervals peristaltisk pump. När Smart Sipper är installerad visas alla sipper-kontroller automatiskt i programvaran. Metoder kan automatiseras så att prover mäts automatiskt efter att de har dricks. Smart Sipper Accessories funktionslägen för att returnera provet till originalbehållaren, skicka provet till avfall eller köra kontinuerligt.
  • Helt integrerad drift med Thermo Scientific™ INSIGHT™ programvara på alla Evolution spektrofotometrar. Stöds av Thermo Scientific™ VISION lite™ programvara på Evolution 200. Prover kan drickas följt av automatisk mätning och retur av provet eller pumpning till avfall.
  • Automatisk igenkänning av programvara, smart justering och serienummerrapportering.
  • Kan hantera provvolymer från 200μ L till 9 999 ml och en helt anpassningsbar klunkvolym och luftgap.
  • Mjukvaruassisterad kalibreringsrutin för att förenkla processen med att byta slang och metoder.
  • Sippers stödjer celler med 10 mm banlängd och celler med kortare banlängd i standardcellhållaren med användning av en lämplig distans. Byt in en långvägscellhållare för att stödja flödesceller upp till 100 mm banlängd.
  • Specialiserade slangpaket tillgängliga för:
    • mild kemikalieanvändning (silikonslang)
    • syrafast (c-flex)
    • biokompatibel (Chemdurance Bio )
    • kemikaliebeständig (Viton )
  • Ersättande flödescellanslutningspaket för båda Starna och Hellma tillgängliga celler.
Beställningsvarningar: När du använder Smart Sipper-tillbehöret i en reglerad miljö eller kvalitetskontrollmiljö, dra nytta av vår unika kvalificering för hela systemet för att säkerställa att instrumentet och tillbehöret överensstämmer med som en komplett enhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konfigurationsdetaljer Vänligen kontakta din lokala Thermo Fisher Scientific försäljningsrepresentant för hjälp med att konfigurera autosamplersystem.
Typ CETAC ASX-280 Autosampler; 2-rackssystem
För användning med (utrustning) Evolution Smart Sippers