Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlartillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Placera upp till åtta prover exakt med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometrar. Termostatering, där så krävs, utförs med ett flöde av vatten från ett externt temperaturkontrollerat recirkulerande vattenbad.
Översikt
- Få ut det mesta av din ’spektrofotometers kapacitet
- Automatisera mätning av upp till 8 prover
- Automatisera mätning av standarder för QA/QC-mätningar
- Mät multicellkinetikreaktioner
Funktioner
- Temperaturområde: -10 ° till 100 °C
- Precisionscellhållarmekanism håller säkert upp till 8 standardceller med 10 mm banlängd
- Automatisk igenkänning och justering
- Precisionskonstruerat celltransportsystem erbjuder tyst drift och positioneringsnoggrannhet
- Enkla anslutningar för temperaturkontroll av cirkulerande vätska
- Uppsamlingsbricka och avlopp fångar upp eventuella läckande prover
- Full mjukvarukontroll med Thermo Scientific™ INSIGHT™ programvara på Evolution 200 och Thermo Scientific ™ VISIONpro™ programvara på Evolution 300
Konfigurationer:
- Använd endast i provposition av Evolution 200/300
Alternativ:
- Recirkulatorpaket för temperaturkontroll
- Lämpliga temperatursond(ar) för temperaturövervakning
OBS: Mikrocell- och semi-mikrocellapplikationer med detta tillbehör rekommenderas inte.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Anpassad kalibreringssekvens i INSIGHT-programvaran för Evolution One/One Plus-spektrofotometrarna hittar mitten av varje cellöppning och kommer ihåg positionen och går till den platsen exakt varje gång den mäter cellen. |
| Kompatibilitet | 10 mm banlängd standardvolym,< 10 mm banlängd celler med lämplig distans |
| Konfigurationsdetaljer | Endast provposition |
| Typ | Linjär 8-cellväxlare |
| För användning med (utrustning) | Evolutionsspektrofotometrar |