Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlartillbehör
Produktkod. p-6270073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Evolution One/One Plus och Evolution Pro spektrofotometrar
Evolution One/One Plus spektrofotometrar med programvara INSIGHT
Temperatursondsnav, PN 840-214600
Typ:
Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare
Temperatursond
Temperatursondsnav och sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10688508
Brand: Thermo Scientific™ 840219000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Placera upp till åtta prover exakt med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlartillbehör
Placera upp till åtta prover exakt med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare tillbehör för Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometrar. Termostatering, där så krävs, utförs med ett flöde av vatten från ett externt temperaturkontrollerat recirkulerande vattenbad.
Översikt
  • Få ut det mesta av din ’spektrofotometers kapacitet
  • Automatisera mätning av upp till 8 prover
  • Automatisera mätning av standarder för QA/QC-mätningar
  • Mät multicellkinetikreaktioner
Funktioner
  • Temperaturområde: -10 ° till 100 °C
  • Precisionscellhållarmekanism håller säkert upp till 8 standardceller med 10 mm banlängd
  • Automatisk igenkänning och justering
  • Precisionskonstruerat celltransportsystem erbjuder tyst drift och positioneringsnoggrannhet
  • Enkla anslutningar för temperaturkontroll av cirkulerande vätska
  • Uppsamlingsbricka och avlopp fångar upp eventuella läckande prover
  • Full mjukvarukontroll med Thermo Scientific™ INSIGHT™ programvara på Evolution 200 och Thermo Scientific ™ VISIONpro™ programvara på Evolution 300
Konfigurationer:
  • Använd endast i provposition av Evolution 200/300
Alternativ:
  • Recirkulatorpaket för temperaturkontroll
  • Lämpliga temperatursond(ar) för temperaturövervakning
OBS: Mikrocell- och semi-mikrocellapplikationer med detta tillbehör rekommenderas inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Anpassad kalibreringssekvens i INSIGHT-programvaran för Evolution One/One Plus-spektrofotometrarna hittar mitten av varje cellöppning och kommer ihåg positionen och går till den platsen exakt varje gång den mäter cellen.
Kompatibilitet 10 mm banlängd standardvolym,< 10 mm banlängd celler med lämplig distans
Konfigurationsdetaljer Endast provposition
Typ Smart termostaterad linjär 8-cellsväxlare
För användning med (utrustning) Evolution One/One Plus spektrofotometrar med programvara INSIGHT