Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ Speglande reflekterande tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Mät vid 8, 15, 20, 30, 45 och 60 grader, eller i valfri vinkel från 30 grader till 80 grader, med Thermo Scientific™ Evolution™ Speglande reflekterande tillbehör.
Denna svit med tillbehör är användbar för att mäta filmtjocklek och reflektansegenskaper från beläggningar på metalliska, glas- och silikonsubstrat. Tillbehöret inkluderar en inriktningsspegel som även kan användas för baslinjemätningar.
Bekväm horisontell provmontering
- Bekväm horisontell provmontering möjliggör enkel positionering av prover för mätning
- Val av öppningar begränsar storleken på den ljusfläck som träffar provytan, vilket underlättar reproducerbar provtagning
- Rikta in den en gång och den är justerad för livet - du behöver inte justera varje gång du sätter i tillbehöret
Mångsidighet med polarisatorer i SSH
Kan användas tillsammans med en mängd olika polarisatorer, depolarisatorer och filterhållare
Evolution 200/300 solid provhållare rymmer flera objektglashållare, vilket gör att optiska element kan sättas in antingen före eller efter tillbehöret med fast vinkel spegelreflekterande för att börja dina mätningar.
Programvara för QA/QC-testning
Designad för applikationer där testning i specifika vinklar krävs
Se till att testkraven är uppfyllda
Ange en värdetabell eller minimi- och/eller maximigränser över ett helt spektrum och ange toleranser - programvaran gör resten
Testresultat visar höga och låga testgränser
Textbaserad bekräftelse på att materialet misslyckas eller överskrider angivna gränser
- Se mer på: http://www.thermoscientific.com/en/product/fixed-angle-specular-reflectance-accessories.html#sthash.KEtr1HCr.dpuf
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Evolution One/One Plus och Evolution Pro spektrofotometrar |
| Inkluderar | 60° spekulär reflektans |
| Provstorlek | 4 x 7 mm |