Description
För rutinmässig, komplex forskning och avancerade tillämpningar, inklusive nuvarande överensstämmelse, sammanför Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometer-serien pålitlig, mångsidig hårdvara, ett brett utbud av tillbehör, med Thermo Scientific Insight Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda.
Tillämpningar:
Akademiska, kemiska produkter, mat & dryck, kemiska produkter miljö, industriell QA/QC, materialvetenskap, läkemedel
Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometrar:
- Lita på den optiska designen med dubbla strålar som ger enastående tillförlitlighet, precisionsprestanda och långsiktig stabilitet för de mest krävande tillämpningarna.
- Optimerad prestanda för avancerade testkrav och kapacitet för högsta upplösning med valbara bandbredder på 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 och 4,0 nm.
- Försäkra dig om att dina data är korrekta med valfri Calibration Validation Carousel (CVC) för automatisk prestandaverifiering.
- Få omedelbara mätningar och utmärkt prestanda över hela våglängdsområdet 190-1100 nm med xenonblixtlampa.
Gå snabbare från prov till svar:
- Gå enkelt från prov till slutrapport - med intuitiv INSIGHT Pro-programvara som guidar dig hela vägen.
- Få de resultat du behöver för kvantitativ analys, skanning och kinetiktillämpningar med omfattande programvaruverktyg för datainsamling, bearbetning och rapportering.
- Anpassa även komplexa metoder med lätthet med hjälp av arbetsflödesorienterade tillämpningsmoduler.
- Säkerställ datasäkerhet med INSIGHT Pro Security Software-verktyg som tillval för att hjälpa dig att uppnå nuvarande 21 CFR Part 11-överensstämmelse i ditt farmaceutiska labb.
Förbättra produktiviteten med provtagningsflexibilitet:
- Snabba upp din analys med Thermo Scientific™ Smarta tillbehör med snap-in-design för bekvämlighet och konsekvens.
- Eliminera manuell inställning med automatisk igenkänning och programvaruintegrering av pipetter, cellväxlare och auto-samplertillbehör.
- Dra fördel av Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometerns breda strålseparation och stora provfack, vilket ger flexibilitet för unika tillbehör och avancerade tillämpningar.
Föreskrifts-/kvalitetskontrollmiljöer:
För att använda Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer i en reglerad eller kvalitetskontrollerad miljö erbjuder vi ett brett urval av efterlevnadsprodukter och -tjänster för att minska implementeringstiden och säkerställa systemets prestanda.
Evolution Pro Pharma Value Bundles innehåller:
- Evolution Pro Spectrometer
- INSIGHT Pro med säkerhetsprogramvara
- Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4-pappersversion
- Kvalificeringsfiltersats för UV-Vis
Evolution Pro USP/EP Standards Pharma Bundles innehåller:
- Evolution Pro Spectrometer
- INSIGHT Pro med Security-programvara
- Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4 pappersversion
- USP- och EP UV-standardsats
- USP- och EP Visible-standardsats
Information om beställning av tillbehör:
Alla tillbehör säljs separat. Andra tillbehör inkluderar cellväxlare, kyvett- och testhållare, kalibreringskaruseller, pipetter, fiberoptiska sonder, provtagning med liten volym och tillbehör för reflektans och snabb blandning.
Specifications
Specifications
| Baslinjeplanhet | ±0,001 A (200 till 800 nm), 2,0 nm SBW, utjämnad |
| Detektortyp | Dubbla matchade kiselfotodioder |
| Ljuskälla | Xenonblixt |
| Produktlinje | Evolution Pro |
| Spektral bandbredd | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm Valbart |
| Typ | UV-Vis-spektrofotometer |
| Våglängdsområde | 190 till 1100 nm |
| Drift | <0,0005 A/hr., 500 nm, 2,0 nm SBW, 2 timmars uppvärmning |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | Akademiska, kemiska produkter, mat och dryck, kemiska produkter miljö, industriell QA/QC, materialvetenskap, läkemedel |
| Show More |