Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
För rutinmässig, komplex forskning och avancerade tillämpningar, inklusive gällande efterlevnad, sammanför Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometer-serien pålitlig, mångsidig hårdvara, ett brett utbud av tillbehör, med Thermo Scientific™ Insight™ Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda.
Webbseminarium: Identifiering av proteinaggregation genom UV-Vis-spektroskopi
För rutin- till forskningsanalys erbjuder denna instrumentserie verkliga innovationer som ger förbättrad användbarhet och prestanda - utan extra komplexitet. Med enkel programvara, banbrytande instrumentering och ett brett urval av tillbehör, samarbetar Evolution One och One Plus UV-Vis-spektofotometrar med dig för att utföra experiment som du vill - för de resultat du behöver.
Optimerad teknik ger ultimat prestanda:
- Dubbelstrålegeometri med fast 1nm eller variabel spektral bandbredd
- Application Focused Beam Geometry (AFBG)-teknik möjliggör bästa prestanda från mikroceller, solida prover och fiberoptiska sonder (endast Evolution One Plus)
- Xenonblixtlampa kräver ingen uppvärmningstid vilket möjliggör omedelbara mätningar
- Tillgodose kemiska, materialvetenskapliga eller biologiska provtagnings- och mätbehov med ett brett utbud av tillbehör
Insight Pro Software —Lätt att lära sig, lätt att använda
- Minska utbildningstiden: Optimerat användargränssnitt med promptprogramvara definierar tydligt steg-för-steg-arbetsflöde och är lätt att lära ut och lära sig
- Förhindra kostsamma provtagnings- och mätfel: Skapa dedikerade arbetsflöden för komplex analys och omvandla arbetsflöden i flera steg till en förenklad metod som är lätt att följa och som lämpar sig för alla nivåer av användare med Customized User Environment (CUE)
- Alltid aktuell: Oavsett om det är användarinmatningar eller tillämpningskrav eller nya regler, förbättras Insight Pro-programvaran kontinuerligt med snabba uppgraderingar för att leverera större kapacitet och effektivitet för ditt labbs behov
Tillbehör för alla dina provtagningsbehov:
- Brett urval av tillbehör med olika temperaturkontrollalternativ, provväxlare, pipetter och solida provtagningsenheter kompletterar din analys
- Välj mellan Peltier encellshållare eller ett smart 8-cells Peltier-system för temperaturkontroll och provövervakning från 0°till 100°C
- Enkel programvaruintegrering ger dig fullständig kontroll över dina mätningar
Föreskrifts-/kvalitetskontrollmiljöer:
För att använda EvolutionOne/One Plus UV-Vis-spektrofotometrar i en reglerad eller kvalitetskontrollerad miljö erbjuder vi ett brett urval av efterlevnadsprodukter och -tjänster för att minska implementeringstiden och säkerställa systemets prestanda.
Evolution One/One Plus Security och Validator-paket inkluderar:
- Evolution One eller One Plus UV-Vis-spektrometer
- INSIGHT Pro med säkerhetsprogramvara
- Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4 pappersversion
- Kvalificeringsfiltersats för UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma Bundles innehåller:
- Evolution One- eller One Plus-spektrometer
- INSIGHT Pro med säkerhetsprogramvara
- Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4 pappersversion
- USP och EP UV-standardsatser
- USP och EP Visible-standardsatser
Specifications
Specifications
| Baslinjeplanhet | ±0,001 A, 200–800 nm, 1,0 nm SBW, utjämnad |
| Detektortyp | Dubbla kiselfotodioder |
| Mått (L x B x H) | 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 tum) |
| Ljuskälla | Xenonblixt |
| Produktlinje | Evolution One Plus |
| Spektral bandbredd | 1,0, 2,0 nm Variabel |
| Typ | Evolution One Plus UV-Vis-specifikation |
| Våglängdsområde | 190 till 1100 nm |
| Drift | <0,0005 A/tim, 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 timmes uppvärmning |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz väljs automatiskt, max 150 W |
| Show More |