Läs mer
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometrar
Produktkod. p-9510003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Evolution One INTL Säkerhetspaket
Evolution One INTL USP/EP Standardspaket
Evolution One Plus UV-Vis-specifikation
Evolution One UV-Vis-specifikation
Evolution OnePlus INTL Säkerhetspaket
Evolution OnePlus INTL USP/EP Standards-paket
Spektral bandbredd:
1 nm
1,0, 2,0 nm Variabel
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Spektral bandbredd
17329263 Evolution One UV-Vis-specifikation 1 nm
17339263 Evolution One Plus UV-Vis-specifikation 1,0, 2,0 nm Variabel
17435603 Evolution One INTL Säkerhetspaket 1 nm
17445603 Evolution One INTL USP/EP Standardspaket 1 nm
17465603 Evolution OnePlus INTL Säkerhetspaket 1,0, 2,0 nm Variabel
17455603 Evolution OnePlus INTL USP/EP Standards-paket 1,0, 2,0 nm Variabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17329263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840341400
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometrar kombinerar pålitlig och mångsidig hårdvara med Thermo Scientific™ Insight™ Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda. Tillsammans kommer de att uppfylla de olika behov som din organisation kräver av ett analysverktyg.
För rutinmässig, komplex forskning och avancerade tillämpningar, inklusive gällande efterlevnad, sammanför Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometer-serien pålitlig, mångsidig hårdvara, ett brett utbud av tillbehör, med Thermo Scientific™ Insight™ Pro-programvara som är lätt att lära sig och lätt att använda.
Webbseminarium: Identifiering av proteinaggregation genom UV-Vis-spektroskopi
För rutin- till forskningsanalys erbjuder denna instrumentserie verkliga innovationer som ger förbättrad användbarhet och prestanda - utan extra komplexitet. Med enkel programvara, banbrytande instrumentering och ett brett urval av tillbehör, samarbetar Evolution One och One Plus UV-Vis-spektofotometrar med dig för att utföra experiment som du vill - för de resultat du behöver.
Optimerad teknik ger ultimat prestanda:
  • Dubbelstrålegeometri med fast 1nm eller variabel spektral bandbredd
  • Application Focused Beam Geometry (AFBG)-teknik möjliggör bästa prestanda från mikroceller, solida prover och fiberoptiska sonder (endast Evolution One Plus)
  • Xenonblixtlampa kräver ingen uppvärmningstid vilket möjliggör omedelbara mätningar
  • Tillgodose kemiska, materialvetenskapliga eller biologiska provtagnings- och mätbehov med ett brett utbud av tillbehör
Insight Pro Software —Lätt att lära sig, lätt att använda
  • Minska utbildningstiden: Optimerat användargränssnitt med promptprogramvara definierar tydligt steg-för-steg-arbetsflöde och är lätt att lära ut och lära sig
  • Förhindra kostsamma provtagnings- och mätfel: Skapa dedikerade arbetsflöden för komplex analys och omvandla arbetsflöden i flera steg till en förenklad metod som är lätt att följa och som lämpar sig för alla nivåer av användare med Customized User Environment (CUE)
  • Alltid aktuell: Oavsett om det är användarinmatningar eller tillämpningskrav eller nya regler, förbättras Insight Pro-programvaran kontinuerligt med snabba uppgraderingar för att leverera större kapacitet och effektivitet för ditt labbs behov
Tillbehör för alla dina provtagningsbehov:
  • Brett urval av tillbehör med olika temperaturkontrollalternativ, provväxlare, pipetter och solida provtagningsenheter kompletterar din analys
  • Välj mellan Peltier encellshållare eller ett smart 8-cells Peltier-system för temperaturkontroll och provövervakning från 0°till 100°C
  • Enkel programvaruintegrering ger dig fullständig kontroll över dina mätningar
Föreskrifts-/kvalitetskontrollmiljöer:
För att använda EvolutionOne/One Plus UV-Vis-spektrofotometrar i en reglerad eller kvalitetskontrollerad miljö erbjuder vi ett brett urval av efterlevnadsprodukter och -tjänster för att minska implementeringstiden och säkerställa systemets prestanda.
Evolution One/One Plus Security och Validator-paket inkluderar:
  • Evolution One eller One Plus UV-Vis-spektrometer
  • INSIGHT Pro med säkerhetsprogramvara
  • Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4 pappersversion
  • Kvalificeringsfiltersats för UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP Standards Pharma Bundles innehåller:
  • Evolution One- eller One Plus-spektrometer
  • INSIGHT Pro med säkerhetsprogramvara
  • Validator för Insight Pro US Ltr eller INTL A4 pappersversion
  • USP och EP UV-standardsatser
  • USP och EP Visible-standardsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Baslinjeplanhet ±0,001 A, 200–800 nm, 1,0 nm SBW, utjämnad
Detektortyp Dubbla kiselfotodioder
Mått (L x B x H) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 tum)
Ljuskälla Xenonblixt
Produktlinje Evolution One
Spektral bandbredd 1 nm
Typ Evolution One UV-Vis-specifikation
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Drift <0,0005 A/tim, 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 timmes uppvärmning
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz väljs automatiskt, max 150 W
Inkluderar Evolution One Plus UV-Vis-spektrometern
Lampans livslängd >5 år eller längre om du inte använder livesignal
Buller 0A:≤ 0,00015 A
1A:≤ 0,00025 A
2A:≤ 0,00050 A
260 nm, 1,0 nm SBW, RMS
Optisk design Dubbelstråle med prov- och referenskyvettpositioner Czerny-Turner Monochromator
Farmakopéöverensstämmelsetestning Fotometrisk noggrannhet (60mg/l K2Cr2O7): ±0,010A
Ströljus: ≤1%T vid 198 nm: KCl; ≤0,05%AT vid 220 nm: Nal, Kl
Våglängdsnoggrannhet: ±.5 nm 541,9, 546,1nm Hg emissionslinjer,± 0,8 nm fullt intervall
Våglängd Repeterbarhet:≤ 0,05 nm, repetitiv skanning av 546,1 nm Hg emissionslinje
Fotometrisk noggrannhet 1 A:± 0,004 A, 2 A:± 0,008 A, uppmätt vid 440 nm med neutralt densitetsfilter spårbart till NIST
Fotometrisk display -0,3 till 4,0 A
Fotometriskt område >3,5 A
Fotometrisk repeterbarhet 1 A:± 0,0002 A
Skanna ordningslägen Absorbans, % transmittans, % reflektans, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Abs *faktor, intensitet
Skanningshastighet <1 till 6000 nm/min. (Variabel)
Garanti Instrument (2 år), Lampa (3 år)
Wattal 150 W max.
Våglängdsnoggrannhet ±0,5 nm (541,9, 546,1 nm kvicksilverlinjer),± 0,8 nm (fullt intervall 190 till 1100 nm)
Våglängdsdataintervall 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm
Våglängds repeterbarhet ≤0,05 nm (546,1 nm kvicksilverlinje, SD av 10 mätningar)
Vikt (engelska) 32 lb.
Vikt (metrisk) 14.5 kg
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)