Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ 40X Objektiv, fluorit, täckglaskorrigerad
Produktkod. 11937315
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11937315 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11937315 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4699
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
För fluorescens och krävande applikationer med genomlyst ljus
  • Kan användas för att visa bilder med olika förstoring
  • Täckglaskorrigerat objektiv som är optimerat för avbildning genom #1.5 täckglas
  • Erbjuder optisk prestanda från synligt ljus till nära infrarött ljus
  • Möter behov över spektrum av förstoringar och optiska specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Inkluderar Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor
Fokusavstånd 0.72 mm
Linstyp Planera Fluorit
Förstoring 40X
Numerisk bländare 0.75
Kvantitet 1 st