Läs mer
EVOS™ 50X Oil Objective, akromat, täckglaskorrigerad
Beskrivning
- Täckglaskorrigerat objektiv som är optimerat för avbildning genom #1.5 täckglas
- Erbjuder optisk prestanda från synligt ljus till nära infrarött ljus
- Möter behov över spektrum av förstoringar och optiska specifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektiv lins |
| Produktlinje | EVOS |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Inkluderar | Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor |
| Fokusavstånd | 0.19 mm |
| Linstyp | Planera Achromat |
| Förstoring | 50X |
| Numerisk bländare | 0.95 |
| Kvantitet | 1 st |