Läs mer
EVOS™ EVOS™ Kondensorskjutare, grön
Produktkod. 15339651
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15339651 Varje Varje
1 options
Produktkod. 15339651 Leverantör EVOS™ Leverantörsnummer AMEPCFG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lägger till kontrast vid bildtagning
  • Används för att förbättra belysningen under vissa förhållanden
  • På grund av variationer i provstorlek, färg och tjocklek kan den faktiska användningen av reglaget skilja sig från förslagen
  • Möjliggör direkt justering av vitt ljus LED-färgtemperatur
  • Avsedd för ljusfältstillämpningar vid alla förstoringar som dagsljuskorrigeringsfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kondensorskjutare
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Inkluderar Diffuser slider, Pinhole slider, menisk slider
Kvantitet Varje